Läs mer
1-BOC-1,2,3,4-Tetrahydroquinoline-6-boronic acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-BOC-1,2,3,4-Tetrahydroquinoline-6-boronic acid |
| CAS | 1260150-04-6 |
| Molekylformel | C14H20BNO4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H20BNO4/c1-14(2,3)20-13(17)16-8-4-5-10-9-11(15(18)19)6-7-12(10)16/h6-7,9,18-19H,4-5,8H2,1-3H3 |
| LEDER | B(C1=CC2=C(C=C1)N(CCC2)C(=O)OC(C)(C)C)(O)O |
| IUPAC-namn | [1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]-3,4-dihydro-2H-quinolin-6-yl]boronic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 277.12 |
| Formel vikt | 277.1485 |