Läs mer
1-Boc-1,2,3,6-tetrahydropyridine, 97%
Produktkod. 15469327
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15469327 1 g 1g
15489327 250 mg 250mg
15479327 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15469327 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52574.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 85838-94-4 | C10H17NO2 | 183.251 g/mol
1-Boc-1,2,3,6-tetrahydropyridin används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1-Boc-1,2,3,6-tetrahydropyridin används som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Olösligt i vatten. Löslig i organiska lösningsmedel.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel och värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 85838-94-4
Molekylformel C10H17NO2
Molekylvikt (g/mol) 183.251
MDL-nummer MFCD04972245
InChI-nyckel SHHHRQFHCPINIB-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-boc-1,2,3,6-tetrahydropyridine, tert-butyl 5,6-dihydropyridine-1 2h-carboxylate, tert-butyl 1,2,3,6-tetrahydropyridine-1-carboxylate, tert-butyl 3,6-dihydropyridine-1 2h-carboxylate, 1-boc-1,2,3,6-tetrahydro-pyridine, 1-boc-1,2,3,6-tetrahydropyridine, n-boc-1,2,5,6-tetrahydropyridine, n-tert-butoxycarbonyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine, 1 2h-pyridinecarboxylic acid, 3,6-dihydro-, 1,1-dimethylethyl ester, 3,6-dihydro-2h-pyridine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
PubChem CID 13094787
IUPAC-namn tert-butyl-3,6-dihydro-2H-pyridin-l-karboxylat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCC=CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Boc-1,2,3,6-tetrahydropyridine
Kokpunkt 78°C to 84°C (5mmHg)
Löslighetsinformation Insoluble in water. Soluble in organic solvents.
Densitet 1.029
Kvantitet 1 g
Formel vikt 183.25
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.