Läs mer
1-Boc-1,8-diaminooctane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Boc-1,8-diaminooctane |
| CAS | 88829-82-7 |
| Molekylformel | C13H28N2O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H28N2O2/c1-13(2,3)17-12(16)15-11-9-7-5-4-6-8-10-14/h4-11,14H2,1-3H3,(H,15,16) |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)NCCCCCCCCN |
| IUPAC-namn | tert-butyl N-(8-aminooctyl)carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 244.37 |
| Formel vikt | 244.2151 |