missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-BOC-2,3-Dihydropyrrole-4-boronic acid, pinacol ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-BOC-2,3-Dihydropyrrole-4-boronic acid, pinacol ester |
| CAS | 1401165-14-7 |
| Molekylformel | C15 H26 B N O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2,3-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylic Acid tert-Butyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C15H26BNO4/c1-13(2,3)19-12(18)17-9-8-11(10-17)16-20-14(4,5)15(6,7)21-16/h10H,8-9H2,1-7H3 |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(=C1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2 |
| IUPAC-namn | tert-butyl 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2,3-dihydropyrrole-1-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 295.182 |
| Formel vikt | 295.195 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?