Läs mer
1-Boc-2-[4-(2-pyridinyl)benzylidene]hydrazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Boc-2-[4-(2-pyridinyl)benzylidene]hydrazine |
| CAS | 198904-85-7 |
| Molekylformel | C17 H21 N3 O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Hydrazinecarboxylic acid, 2-[[4-(2-pyridinyl)phenyl]methyl]-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-Butyl N-[[[4-(2-Pyridyl)phenyl]methyl]amino]carbamate |
| InChI formel | InChI=1S/C17H21N3O2/c1-17(2,3)22-16(21)20-19-12-13-7-9-14(10-8-13)15-6-4-5-11-18-15/h4-11,19H,12H2,1-3H3,(H,20,21) |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)NNCc1ccc(cc1)c2ccccn2 |
| IUPAC-namn | tert-butyl N-[(4-pyridin-2-ylphenyl)methylamino]carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 299.37 |
| Formel vikt | 299.1634 |