Läs mer
1-Boc-2-(hydroxydimethylsilyl)pyrrole, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15483817
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15483817 250 mg 250mg
11422050 1 g 1g
11432050 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15483817 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H28428.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 879904-82-2
Molekylformel C11H19NO3Si
Molekylvikt (g/mol) 241.362
MDL-nummer MFCD08457657
InChI-nyckel RLDVDBYGGISJNL-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-boc-2-hydroxydimethylsilanyl-pyrrole, tert-butyl 2-hydroxydimethylsilyl pyrrole-1-carboxylate, amtsi044, n-boc-2-pyrrolyl dimethylsilanol, 1-boc-2-hydroxydimethylsilyl pyrrole, n-boc-2-hydroxydimethylsilyl pyrrole, 1-boc-2-dimethylhydroxysilane pyrrole, 1-tert-butoxycarbonyl-2-hydroxydimethylsilyl-1h-pyrrole
PubChem CID 12168051
IUPAC-namn tert-butyl 2-[hydroxy(dimethyl)silyl]pyrrole-1-carboxylate
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1C=CC=C1[Si](C)(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Boc-2-(hydroxydimethylsilyl)pyrrole
Smältpunkt 53°C to 57°C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 241.36
Procent renhet 97%