missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Boc-2-pyrrolidineacetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Boc-2-pyrrolidineacetic Acid |
| CAS | 194154-91-1 |
| Molekylformel | C11H19NO4 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 1-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-2-pyrrolidineacetic Acid, 2-(1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidin-2-yl)acetic Acid, 2-(1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidin-2-yl)aceticacid, 2-Carboxymethylpyrrolidine-1-carboxylic Acid tert-Butyl Ester, 2-[1-[(tert-Butoxy)carbonyl]pyrrolidin-2-yl]acetic Acid, [1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidin-2-yl]acetic Acid, [1-[[(1,1-Dimethylethyl)oxy]carbonyl]-2-pyrrolidinyl]acetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C11H19NO4/c1-11(2,3)16-10(15)12-6-4-5-8(12)7-9(13)14/h8H,4-7H2,1-3H3,(H,13,14) |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1CC(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-[1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]pyrrolidin-2-yl]acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 229.27 |
| Formel vikt | 229.1314 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?