Läs mer
1-Boc-2-trifluoromethyl-4-piperidone, 95%
Produktkod. 15412759
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15412759 250 mg 250mg
15402759 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15412759 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H66437.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 1245648-32-1 | C11H16F3NO3 | 267.25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1245648-32-1
Molekylformel C11H16F3NO3
Molekylvikt (g/mol) 267.25
MDL-nummer MFCD07367733
InChI-nyckel RSFRBHIRISNXIK-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 71607278
IUPAC-namn tert-butyl 4-oxo-2-(trifluoromethyl)piperidine-1-carboxylate
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(=O)CC1C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Boc-2-trifluoromethyl-4-piperidone
Kvantitet 250 mg
Synonym tert-butyl 4-oxo-2-trifluoromethyl piperidine-1-carboxylate, 1-boc-2-trifluoromethyl-piperidin-4-one, 1-boc-2-trifluromethylpiperidin-4-one, 1-boc-2-trifluoromethylpiper idin-4-one, t-butyl 4-oxo-2-trifluoromethyl piperidine-1-carboxylate, tert-butyl4-oxo-2-trifluoromethyl piperidine-1-carboxylate, tert-butyl 4-oxo-2-trifluoromethyl ;piperidine-1-carboxylate, 1-boc-2-trifluromethyl-piperidin-4-one;4-oxo-2-trifluoromethyl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formel vikt 267.25
Procent renhet 95%
Fysisk form Solid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.