Läs mer
1-Boc-3-aminoazetidine, 94%
Produktkod. 15443817
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15443817 250 mg 250mg
11317639 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15443817 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H28218.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 193269-78-2 | C8H16N2O2 | 172.228 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 193269-78-2
Molekylformel C8H16N2O2
Molekylvikt (g/mol) 172.228
MDL-nummer MFCD01861753
InChI-nyckel WPGLRFGDZJSQGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-3-amino azetidine, 1-boc-3-aminoazetidine, 3-amino-1-n-boc-azetidine, 1-n-boc-3-aminoazetidine, 3-amino-1-boc-azetidine, 3-amino-1-n-boc azetidine, tert-butyl 3-aminoazetidinecarboxylate, 1-azetidinecarboxylic acid, 3-amino-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-tert-butoxycarbonyl-3-aminoazetidine, 3-amino-1-tert-butoxycarbonyl azetidine
PubChem CID 1516507
IUPAC-namn tert-butyl-3-aminoazetidin-1-karboxylat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CC(C1)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Boc-3-aminoazetidine
Brytningsindex 1.465
UN-nummer UN2735
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 172.23
Känslighet Air Sensitive
Procent renhet 94%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.