Läs mer
1-Boc-3-(aminomethyl)pyrrolidine, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15433827
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15433827 250 mg 250mg
11402110 1 g 1g
11412110 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15433827 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H28674.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 270912-72-6
Molekylformel C10H20N2O2
Molekylvikt (g/mol) 200.282
MDL-nummer MFCD01861798
InChI-nyckel OGCCBDIYOAFOGK-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 3-aminomethyl pyrrolidine-1-carboxylate, 1-boc-3-aminomethyl pyrrolidine, 3-aminomethyl-1-n-boc-pyrrolidine, 1-boc-3-aminomrthylpyrrolidine, 1-boc-3-aminomethyl-pyrrolidine, +/--3-aminomethyl-1-n-boc-pyrrolidine, 1-n-boc-3-aminomethyl pyrrolidine, 1-boc-3-aminomethylpyrrolidine, 3-aminomethyl-1-boc-pyrrolidine, 3-aminomethyl-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
PubChem CID 2756485
IUPAC-namn tert-butyl 3-(aminomethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(C1)CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Boc-3-(aminomethyl)pyrrolidine
Brytningsindex 1.474
Kvantitet 250 mg
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 200.28
Procent renhet 95%