Läs mer
(+/-)-1-Boc-3-aminopyrrolidine, 96%
Produktkod. 11472270
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11472270 1 g 1g
15463847 250 mg 250mg
11482270 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11472270 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H29231.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 186550-13-0 | C9H19N2O2 | 187.26 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 186550-13-0
Molekylformel C9H19N2O2
Molekylvikt (g/mol) 187.26
MDL-nummer MFCD01861220
InChI-nyckel CMIBWIAICVBURI-SSDOTTSWSA-O
Synonym 1-boc-3-aminopyrrolidine, 3-amino-1-boc-pyrrolidine, +/--3-amino-1-n-boc-pyrrolidine, 3-amino-1-n-boc-pyrrolidine, 3-amino-1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine, +/--1-boc-3-aminopyrrolidine, 3-amino-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-pyrrolidinecarboxylic acid, 3-amino-, 1,1-dimethylethyl ester, n-boc-3-aminopyrrolidine, 1-bocap
PubChem CID 2756370
IUPAC-namn tert-butyl-3-aminopyrrolidin-1-karboxylat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CC[C@@H]([NH3+])C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+/-)-1-Boc-3-aminopyrrolidine
Densitet 1.022
Brytningsindex 1.471
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2735
Känslighet Air sensitive
Formel vikt 186.25
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.