Läs mer
1-Boc-3-azetidinone, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11464830
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11464830 1 g 1g
11454830 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11464830 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H50826.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 398489-26-4
Molekylformel C8H13NO3
Molekylvikt (g/mol) 171.20
MDL-nummer MFCD01861741
InChI-nyckel VMKIXWAFFVLJCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-3-azetidinone, 1-boc-azetidin-3-one, 1-n-boc-3-azetidinone, n-boc-3-azetidinone, n-boc-3-oxoazetidine, 1-tert-butoxycarbonyl-3-azetidinone, tert-butyl-3-oxoazetidine-1-carboxylate, 1-boc-3-oxoazetidine, n-boc-azetidin-3-one, 3-oxo-azetidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
PubChem CID 1519404
IUPAC-namn tert-butyl 3-oxoazetidine-1-carboxylate
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CC(=O)C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Boc-3-azetidinone
Smältpunkt 49°C to 52°C
Kvantitet 1 g
Känslighet Air sensitive
Formel vikt 171.2
Procent renhet 95%