Läs mer
1-Boc-3-(brommetyl)azetidin, 95 %
Produktkod. 15443958
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15443958 250 mg 250mg
15453958 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15443958 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H57492.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-10-2026
CAS: 253176-93-1 | C9H16BrNO2 | 250,14 g/mol
Det används som en aktiv farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används som en aktiv farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Svårlöslig i vatten vid 25
C, 0,83 g/°L.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 253176-93-1
Molekylformel C9H16BrNO2
Molekylvikt (g/mol) 250.14
MDL-nummer MFCD16556174
InChI-nyckel PUKCUGDJEPVLPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-3-bromomethyl azetidine, tert-butyl 3-bromomethyl azetidine-1-carboxylate, 1-boc-3-bromomethylazetidine, n-tert-butoxycarbonyl-3-bromomethylazetidine, 3-bromomethyl-azetidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, acmc-209d8t, 1-n-boc-3-bromomethyl azetidine, tert-butyl 3-bromomethyl-1-azetidinecarboxylate, tert-butyl 3-bromomethyl ;azetidine-1-carboxylate, 2-methyl-2-propanyl 3-bromomethyl-1-azetidinecarboxylate
PubChem CID 53350331
IUPAC-namn tert-butyl-3-(brommetyl)azetidin-1-karboxylat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CC(CBr)C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Boc-3-(bromomethyl)azetidine
Kvantitet 250 mg
Löslighetsinformation Sparsamt löslig i vatten vid 25 °C, 0,83 g/L.
Formel vikt 250.13
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.