Läs mer
1-Boc-3-brommetylazetidin, TRC
Produktkod. 30344518
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30344518 1 g
1 options
Produktkod. 30344518 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB2010451G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Boc-3-Bromomethylazetidine
CAS 253176-93-1
Molekylformel C9H16BrNO2
Kvantitet 1 g
Synonym N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-bromomethylazetidine, tert-Butyl 3-(bromomethyl)azetidine-1-carboxylate
InChI formel InChI=1S/C9H16BrNO2/c1-9(2,3)13-8(12)11-5-7(4-10)6-11/h7H,4-6H2,1-3H3
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CC(C1)CBr
IUPAC-namn tert-butyl 3-(brommetyl)azetidin-1-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 250.13
Formel vikt 249.0364