Läs mer
(+/-)-1-Boc-3-bromopyrrolidine, 95%
Produktkod. 15473618
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15473618 5 g 5g
15483618 250 mg 250mg
15463618 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15473618 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H57071.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 939793-16-5 | C9H16BrNO2 | 250.14 g/mol
(± )-1-Boc-3-bromopyrrolidin används i organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(± )-1-Boc-3-bromopyrrolidin används i organisk syntes.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 939793-16-5
Molekylformel C9H16BrNO2
Molekylvikt (g/mol) 250.14
MDL-nummer MFCD08752478
InChI-nyckel QJTKPXFJOXKUEY-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 42614217
IUPAC-namn tert-butyl-3-bromopyrrolidin-1-karboxylat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(Br)C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+/-)-1-Boc-3-bromopyrrolidine
Smältpunkt 45°C to 53°C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3077
Synonym n-boc-3-bromopyrrolidine, 1-boc-3-bromopyrrolidine, 3-bromo-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, +/--1-boc-3-bromopyrrolidine, acmc-209zg9, ^+-1-boc-3-bromopyrrolidine, rs 1-tertbutoxycarbonyl-3-bromopyrrolidine, rs 1-tert-butoxycarbonyl-3-bromopyrrolidine, 2-methyl-2-propanyl 3-bromo-1-pyrrolidinecarboxylate
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 250.14
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.