Läs mer
(+/-)-1-Boc-3-bromopyrrolidine, 95%
Produktkod. 15483618
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Produktkod. 15483618
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H57071.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 939793-16-5 | C9H16BrNO2 | 250.14 g/mol
(± )-1-Boc-3-bromopyrrolidin används i organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applications
(±)-1-Boc-3-bromopyrrolidine is used in organic synthesis.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 939793-16-5
Molekylformel C9H16BrNO2
Molekylvikt (g/mol) 250.14
MDL-nummer MFCD08752478
InChI-nyckel QJTKPXFJOXKUEY-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 42614217
IUPAC-namn tert-butyl 3-bromopyrrolidine-1-carboxylate
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(Br)C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+/-)-1-Boc-3-bromopyrrolidine
Smältpunkt 45°C to 53°C
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN3077
Synonym n-boc-3-bromopyrrolidine, 1-boc-3-bromopyrrolidine, 3-bromo-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, +/--1-boc-3-bromopyrrolidine, acmc-209zg9, ^+-1-boc-3-bromopyrrolidine, rs 1-tertbutoxycarbonyl-3-bromopyrrolidine, rs 1-tert-butoxycarbonyl-3-bromopyrrolidine, 2-methyl-2-propanyl 3-bromo-1-pyrrolidinecarboxylate
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 250.14
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.