Läs mer
1-Boc-3-(ethylamino)azetidine, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15494328
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15494328 1 g 1g
15404338 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15494328 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H57941.03
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 454703-23-2
Molekylformel C10H20N2O2
Molekylvikt (g/mol) 200.282
MDL-nummer MFCD11520619
InChI-nyckel ZXVCULTZOWFSRS-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 3-ethylamino azetidine-1-carboxylate, 1-boc-3-ethylamino azetidine, 1-boc-3-ethylaminoazetidine, 1-n-boc-3-ethylamino azetidine, 1-azetidinecarboxylic acid,3-ethylamino-,1,1-dim, 1-azetidinecarboxylic acid,3-ethylamino-,1,1-dimethylethyl ester, 1-azetidinecarboxylic acid, 3-ethylamino-, 1,1-dimethylethyl ester 9ci
PubChem CID 45089534
IUPAC-namn tert-butyl-3-(etylamino)azetidin-1-karboxylat
LEDER CCNC1CN(C1)C(=O)OC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Boc-3-(ethylamino)azetidine
Kvantitet 1 g
Formel vikt 200.28
Känslighet Air Sensitive
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.