Läs mer
1-Boc-3-fluoro-4-piperidone, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15466057
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
15466057 250 mg 250mg
1 options
Produktkod. 15466057 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33244.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Boc-3-fluoro-4-piperidone
CAS 211108-50-8
Smältpunkt 88°C to 90°C
Molekylformel C10H16FNO3
MDL-nummer MFCD10566554
Kvantitet 250 mg
Synonym 1-boc-3-fluoro-4-oxopiperidine, 3-fluoro-4-oxopiperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-boc-3-fluoro-4-piperidone, 1-tert-butoxycarbonyl-3-fluoro-4-piperidone, 1-piperidinecarboxylic acid, 3-fluoro-4-oxo-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-tert-butoxycarbonyl-3-fluoro-4-oxopiperidine, 3-fluoro-4-oxo-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl3-fluoro-4-oxopiperidine-1-carboxylate, tert-butyl 3-fluoro-4-oxo-piperidine-1-carboxylate, n-boc-3-fluoro-4-piperidinone
InChI-nyckel JZNWQLLPLOQGOI-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(=O)C(C1)F
IUPAC-namn tert-butyl 3-fluoro-4-oxopiperidine-1-carboxylate
Molekylvikt (g/mol) 217.24
PubChem CID 10560711
Formel vikt 217.24
Procent renhet 95%