Läs mer
1-Boc-3-fluoro-4-pyrrolidinon, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15413607
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15413607 250 mg 250mg
11446150 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15413607 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27082.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 845894-03-3 | C9H14FNO3 | 203.21 g/mol
1-Boc-3-fluoro-4-pyrrolidinon används som mellanprodukt vid tillverkning av olika substanser såsom läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
1-Boc-3-fluoro-4-pyrrolidinon används som mellanprodukt vid tillverkning av olika substanser såsom läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Något löslig i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka syror och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 845894-03-3
Molekylformel C9H14FNO3
Molekylvikt (g/mol) 203.21
MDL-nummer MFCD08274459
InChI-nyckel HPHVNLXMQXEDFX-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1-boc-3-fluoro-4-pyrrolidinone, boc-3-fluoro-4-oxopyrrolidine, 3-fluoro-4-oxopyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-boc-4-fluoro-3-pyrrolidinone, n-t-boc-3-fluoro-4-oxopyrrolidine, tert-butyl3-fluoro-4-oxopyrrolidine-1-carboxylate
PubChem CID 45158916
IUPAC-namn tert-butyl-3-fluoro-4-oxopyrrolidin-1-karboxylat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CC(F)C(=O)C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Boc-3-fluoro-4-pyrrolidinone
Kvantitet 250 mg
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 203.22
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.