Läs mer
1-Boc-3-hydroxy-1,2,3,6-tetrahydropyridine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15429337
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15429337 1 g 1g
15449915 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15429337 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52577.03
Request Bulk or Custom Format
1-Boc-3-hydroxi-1,2,3,6-tetrahydropyridin används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1-Boc-3-hydroxi-1,2,3,6-tetrahydropyridin används som farmaceutisk mellanprodukt.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 224779-27-5
Molekylformel C10H17NO3
Molekylvikt (g/mol) 199.25
MDL-nummer MFCD04972246
InChI-nyckel NICJOYHYEDFTIX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-boc-3-hydroxy-1,2,3,6-tetrahydropyridine, tert-butyl 5-hydroxy-5,6-dihydropyridine-1 2h-carboxylate, 1-boc-3-hydroxy-1,2,3,6-tetrahydropyridine, 3-hydroxy-3,6-dihydro-2h-pyridine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 3-hydroxy-1,2,3,6-tetrahydropyridine, n-boc protected, tert-butyl 5,6-dihydro-5-hydroxypyridine-1 2h-carboxylate, tert-butyl 3-hydroxy-3,6-dihydropyridine-1 2h-carboxylate, tert-butyl 3-hydroxy-1,2,3,6-tetrahydropyridine-1-carboxylate, 1 2h-pyridinecarboxylic acid, 3,6-dihydro-3-hydroxy-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-boc-3-hydroxy-1,2,3,6-tetrahydro-pyridine
PubChem CID 17750131
IUPAC-namn tert-butyl-3-hydroxi-3,6-dihydro-2H-pyridin-1-karboxylat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CC=CC(C1)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Boc-3-hydroxy-1,2,3,6-tetrahydropyridine
Kvantitet 1 g
Formel vikt 199.25
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.