Läs mer
(+/-)-1-Boc-3-(hydroximetyl)piperidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15429527
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15429527 5 g 5g
15439527 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15429527 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52784.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 116574-71-1 | C11H21NO3 | 215.293 g/mol
(± )-1-Boc-3-(hydroximetyl)piperidin används som en reaktant för syntes av Pim-1-hämmare, Vasopressin1b-receptorantagonister, CXCR4-antagonister som anti-HIV-medel, Amide CCR5-antagonist, PSSRI-baserade hämmare av S. aureus-pumph-receptorn multipelhämmare av human G effluxR och G. antagonister.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(+/-)-1-Boc-3-(hydroximetyl)piperidin används som en reaktant för syntes av Pim-1-hämmare, Vasopressin1b-receptorantagonister, CXCR4-antagonister som anti-HIV-medel, Amide CCR5-antagonist, PSSRI-baserade hämmare av human G-flux-pump multi och S efflux-receptor-hämmare av S effluxd. antagonister.
Löslighet Löslig i metanol och dimetylformamid
(DMF).
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 116574-71-1
Molekylformel C11H21NO3
Molekylvikt (g/mol) 215.293
MDL-nummer MFCD03094733
InChI-nyckel OJCLHERKFHHUTB-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-boc-piperidine-3-methanol, tert-butyl 3-hydroxymethyl piperidine-1-carboxylate, 1-boc-3-piperidinemethanol, n-boc-3-piperidinemethanol, 3-hydroxymethyl-1-n-boc-piperidine, n-boc-3-hydroxymethylpiperidine, 1-boc-3-hydroxymethylpiperidine, 1-boc-3-hydroxymethyl piperidine, tert-butyl 3-hydroxymethyl tetrahydro-1 2h-pyridinecarboxylate, +/--n-boc-3-piperidine methanol
PubChem CID 2763851
IUPAC-namn tert-butyl-3-(hydroximetyl)piperidin-1-karboxylat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(C1)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+/-)-1-Boc-3-(hydroxymethyl)piperidine
Smältpunkt 77°C to 81°C
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Soluble in methanol and dimethylformamide(DMF).
Formel vikt 215.29
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.