Läs mer
1-Boc-3-hydroxypiperidine, 97%
Produktkod. 11338546
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11338546 1 g 1g
11348546 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11338546 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17600.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 85275-45-2 | C10H19NO3 | 201.266 g/mol
Det är en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det är en farmaceutisk
mellanprodukt.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Säkerställ ordentlig ventilation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 85275-45-2
Molekylformel C10H19NO3
Molekylvikt (g/mol) 201.266
MDL-nummer MFCD02093938
InChI-nyckel UIJXHKXIOCDSEB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-3-hydroxypiperidine, 1-n-boc-3-hydroxy-piperidine, 1-boc-3-hydroxy-piperidine, n-boc-3-piperidinol, n-boc-3-hydroxypiperidine, 1-tert-butoxycarbonyl-3-hydroxy piperidine, boc-3-hydroxypiperidine, n-tert-butoxycarbonyl-3-piperidinol, n-boc-3-hydroxy piperidine, 3-hydroxy-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
PubChem CID 545699
IUPAC-namn tert-butyl-3-hydroxipiperidin-1-karboxylat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(C1)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Boc-3-hydroxypiperidine
Smältpunkt 66°C to 70°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 4180859
Formel vikt 201.27
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.