Läs mer
1-Boc-3-jodoazetidin, 97 %, Thermo Scientific™
Beskrivning
1-Boc-3-jodoazetidin används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
-3-jodoazetidin används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Noter
Ljuskänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Boc-3-iodoazetidine |
| CAS | 254454-54-1 |
| Molekylformel | C8H14INO2 |
| MDL-nummer | MFCD09752821 |
| Kvantitet | 5 g |
| Känslighet | Ljuskänslig |
| Synonym | 1-boc-3-iodoazetidine, 1-boc-3-iodo-azetidine, 1-boc-3-iodo azetidine, n-boc-3-iodoazetidine, 3-iodo-azetidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester |
| InChI-nyckel | XPDIKRMPZNLBAC-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)N1CC(C1)I |
| IUPAC-namn | tert-butyl-3-jodoazetidin-1-karboxylat |
| Visa mer |