Läs mer
1-Boc-3-iodoazetidine, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15409307
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15409307 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15409307 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52558.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Tillämpningar 1-Boc
-3-jodoazetidin används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Noter
Ljuskänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Boc-3-iodoazetidine
CAS 254454-54-1
Molekylformel C8H14INO2
MDL-nummer MFCD09752821
Kvantitet 1 g
Känslighet Light sensitive
Synonym 1-boc-3-iodoazetidine, 1-boc-3-iodo-azetidine, 1-boc-3-iodo azetidine, n-boc-3-iodoazetidine, 3-iodo-azetidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 3-iodoazetidine, n-boc protected, 1-n-boc-3-iodoazetidine, 1-tert-butoxycarbonyl-3-iodoazetidine, tert-butyl 3-iodo-1-azetidinecarboxylate, tert-butyl 3-iodoazetidinecarboxylate
InChI-nyckel XPDIKRMPZNLBAC-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CC(I)C1
IUPAC-namn tert-butyl-3-jodoazetidin-1-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 283.11
PubChem CID 11000522
Formel vikt 283.11
Procent renhet 97%