Läs mer
1-Boc-3-(iodomethyl)azetidine, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15433968
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15433968 500 mg 500mg
15423968 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15433968 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H57500.ME
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 253176-94-2
Molekylformel C9H16INO2
Molekylvikt (g/mol) 297.14
MDL-nummer MFCD09951816
InChI-nyckel CJVGFEARJOREHI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 53249943
IUPAC-namn tert-butyl 3-(iodomethyl)azetidine-1-carboxylate
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CC(CI)C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Boc-3-(iodomethyl)azetidine
Kvantitet 500 mg
Synonym tert-butyl 3-iodomethyl azetidine-1-carboxylate, 1-boc-3-iodomethyl azetidine, n-boc-3-iodomethyl azetidine, tert-butyl3-iodomethyl azetidine-1-carboxylate, 1-azetidinecarboxylic acid, 3-iodomethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, acmc-209gj7, 1-n-boc-3-iodomethyl azetidine, tert-butyl-3-iodomethyl azetidin-1-carboxylate, tert-butyl 3-iodomethyl ;azetidine-1-carboxylate, tert-butyl 3-iodanylmethyl azetidine-1-carboxylate
Formel vikt 297.13
Procent renhet 95%