Läs mer
(+/-)-1-Boc-3-methylpiperazine, 97%
Produktkod. 15479567
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15479567 5 g 5g
15489567 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15479567 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52809.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 120737-59-9 | C10H20N2O2 | 200.282 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 120737-59-9
Molekylformel C10H20N2O2
Molekylvikt (g/mol) 200.282
MDL-nummer MFCD03001706
InChI-nyckel FMLPQHJYUZTHQS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-n-boc-2-methyl-piperazine, 1-boc-3-methylpiperazine, 4-n-boc-2-methylpiperazine, 4-boc-2-methyl-piperazine, 1-boc-3-methyl-piperazine, 3-methyl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 4-boc-2-methylpiperazine, tert-butyl 3-methyl-1-piperazinecarboxylate, 2-methylpiperazine, n4-boc protected, 2-methyl-4-boc-piperazine
PubChem CID 2756810
IUPAC-namn tert-butyl-3-metylpiperazin-1-karboxylat
LEDER CC1CN(CCN1)C(=O)OC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+/-)-1-Boc-3-methylpiperazine
Kvantitet 5 g
Formel vikt 200.28
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.