Läs mer
1-Boc-3-pyrrolidinol, TRC
Produktkod. 30336608
Change view
Kvantitet:
2 g
Produktkod. Kvantitet
30336608 2 g
1 options
Produktkod. 30336608 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6659002G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Boc-3-pyrrolidinol
CAS 103057-44-9
Molekylformel C9 H17 N O3
Kvantitet 2 g
Synonym 1-Pyrrolidinecarboxylic acid, 3-hydroxy-, 1,1-dimethylethyl ester, (RS)-3-Hydroxypyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1,1-Dimethylethyl 3-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-pyrrolidinol, 1-(tert-Butyloxycarbonyl)-3-hydroxypyrrolidine, 1-Boc-3-hydroxypyrrolidine, 1-Boc-3-pyrrolidinol, 1-tert-Butoxycarbonyl-3-hydroxypyrrolidine, 3-Hydroxy-pyrrolidin-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 3-Hydroxypyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-hydroxypyrrolidine, N-tert-Butyloxycarbonyl-3-pyrrolidinol, tert-Butyl 3-hydroxy-1-pyrrolidinecarboxylate
InChI formel InChI=1S/C9H17NO3/c1-9(2,3)13-8(12)10-5-4-7(11)6-10/h7,11H,4-6H2,1-3H3
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(O)C1
IUPAC-namn tert-butyl 3-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate
Molekylvikt (g/mol) 187.24
Formel vikt 187.1208