Läs mer
1-Boc-3-pyrrolidinon, 97 %
Produktkod. 11471680
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11471680 1 g 1g
11481680 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11471680 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27023.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-08-2026
CAS: 101385-93-7 | C9H15NO3 | 185,223 g/mol
I syntesen och antibakteriell utvärdering av en ny serie rifabutinliknande spirorifamyciner används 1-Boc-3-pyrrolidinon.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Vid syntes och antibakteriell utvärdering av en
ny serie rifabutinliknande spirorifamyciner används 1-Boc-3-pyrrolidinon.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 101385-93-7
Molekylformel C9H15NO3
Molekylvikt (g/mol) 185.223
MDL-nummer MFCD01631194
InChI-nyckel JSOMVCDXPUXKIC-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-boc-3-pyrrolidinone, 1-boc-3-pyrrolidinone, 1-n-boc-3-pyrrolidinone, n-tert-butoxycarbonyl-3-pyrrolidinone, n-boc-pyrrolidine-3-one, boc-3-pyrrolidinone, 1-boc-3-pyrrolidone, 3-oxo-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 3-oxopyrrolidinecarboxylate, 1-tert-butoxycarbonyl-3-pyrrolidone
PubChem CID 471360
IUPAC-namn tert-butyl-3-oxopyrrolidin-1-karboxylat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(=O)C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Boc-3-pyrrolidinone
Smältpunkt 34°C to 38°C
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 185.22
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.