Läs mer
1-BOC-4-(2-aminoethyl)piperazine, 95%
Produktkod. 15492152 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15492152 5 g 5g
15465010 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15492152 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 454620050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 192130-34-0 | C11H25N3O2 | 231.34 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 192130-34-0
Molekylformel C11H25N3O2
Molekylvikt (g/mol) 231.34
MDL-nummer MFCD02683049
InChI-nyckel QSYTWBKZNNEKPN-UHFFFAOYSA-P
Synonym tert-butyl 4-2-aminoethyl piperazine-1-carboxylate, 1-boc-4-2-aminoethyl piperazine, 4-n-2-aminoethyl-1-n-boc-piperazine, 4-2-amino-ethyl-1-boc-piperazine, 4-2-amino-ethyl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 4-2-aminoethyl-1-tert-butoxycarbonyl piperazine, 1-piperazinecarboxylic acid, 4-2-aminoethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-n-boc-4-2-aminoethyl piperazine, 4-2-aminoethyl piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-2-aminoethyl-4-tert-butoxycarbonylpiperazine
PubChem CID 1514400
IUPAC-namn tert-butyl 4-(2-aminoethyl)piperazine-1-carboxylate
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CC[NH+](CC[NH3+])CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-BOC-4-(2-aminoethyl)piperazine
Smältpunkt 36.0°C to 41.0°C
Kokpunkt 198.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 229.32
Procent renhet 95%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Boc-4-(2-aminoethyl)piperazine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.