Läs mer
1-Boc-4-(2-kloretyl)piperazin, 97 %
Produktkod. 15416167
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15416167 5 g 5g
15406167 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15416167 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33349.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
CAS: 208167-83-3 | C11H21ClN2O2 | 248,751 g/mol
Genom direkt kondensation av kloralkylpiperazin, kvävesenapsbensaldehyd och pyrrol hittades anticanceraktivitet till bel-7404 levercancerceller.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Genom direkt kondensation av kloralkylpiperazin, kvävesenapsbensaldehyd och pyrrol hittades anticanceraktivitet till
levercancerceller från bel-7404.
Löslighet Lite löslig (7,2
g/L) (25 °C).
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 208167-83-3
Molekylformel C11H21ClN2O2
Molekylvikt (g/mol) 248.751
MDL-nummer MFCD08443993
InChI-nyckel MYOWELLYEZMECA-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 4-2-chloroethyl piperazine-1-carboxylate, tert-butyl 4-2-chloroethyl tetrahydro-1 2h-pyrazinecarboxylate, 1-boc-4-2-chloroethyl piperazine, tert-butyl 4-2-chloroethyl piperazinecarboxylate, 1-piperazinecarboxylic acid, 4-2-chloroethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 4-2-chloroethyl piperazine, n1-boc protected, 4-2-chloroethyl piperazine,n1-boc protected, tertbutylchloroethyltetrahydropyrazinecarboxylate, tert-butyl 4-2-chloroethyl tetrahydro-1 2h-pyraz
PubChem CID 22106269
IUPAC-namn tert-butyl-4-(2-kloretyl)piperazin-1-karboxylat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)CCCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Boc-4-(2-chloroethyl)piperazine
Smältpunkt 63 °C till 65 °C
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Lätt löslig (7,2 g/L) (25 °C).
Formel vikt 248.76
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.