Läs mer
1-Boc-4-(2-formylphenyl)piperazine, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15462368
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15462368 1 g 1g
15472368 5 g 5g
15482368 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15462368 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55966.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 174855-57-3
Molekylformel C16H22N2O3
Molekylvikt (g/mol) 290.363
MDL-nummer MFCD05864664
InChI-nyckel FGJACYJASSSXNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-4-2-formylphenyl piperazine, tert-butyl 4-2-formylphenyl piperazine-1-carboxylate, 4-2-formylphenyl piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 4-2-formylphenyl piperazinecarboxylate, 4-2-formyl-phenyl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, acmc-20a0zo, n-boc-4-2-formylphenyl-piperazine, 1-n-boc-4-2-formylphenyl piperazine, 1-boc-4-2-formyl-phenyl-piperazine
PubChem CID 6490990
IUPAC-namn tert-butyl 4-(2-formylfenyl)piperazin-1-karboxylat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=CC=CC=C2C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Boc-4-(2-formylphenyl)piperazine
Smältpunkt 86°C to 90°C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2811
Formel vikt 290.36
Procent renhet 97%