Läs mer
1-Boc-4-(2-formylphenyl)piperazine, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15482368
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15482368 25 g 25g
15462368 1 g 1g
15472368 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15482368 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55966.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 174855-57-3
Molekylformel C16H22N2O3
Molekylvikt (g/mol) 290.363
MDL-nummer MFCD05864664
InChI-nyckel FGJACYJASSSXNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-4-2-formylphenyl piperazine, tert-butyl 4-2-formylphenyl piperazine-1-carboxylate, 4-2-formylphenyl piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 4-2-formylphenyl piperazinecarboxylate, 4-2-formyl-phenyl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, acmc-20a0zo, n-boc-4-2-formylphenyl-piperazine, 1-n-boc-4-2-formylphenyl piperazine, 1-boc-4-2-formyl-phenyl-piperazine
PubChem CID 6490990
IUPAC-namn tert-butyl 4-(2-formylphenyl)piperazine-1-carboxylate
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=CC=CC=C2C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Boc-4-(2-formylphenyl)piperazine
Smältpunkt 86°C to 90°C
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2811
Formel vikt 290.36
Procent renhet 97%