Läs mer
1-Boc-4-(2-hydroxyethyl)piperazine, 97%
Produktkod. 15422408
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15422408 25 g 25g
15402408 1 g 1g
15412408 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15422408 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55991.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 77279-24-4 | C11H22N2O3 | 230.308 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 77279-24-4
Molekylformel C11H22N2O3
Molekylvikt (g/mol) 230.308
MDL-nummer MFCD00728947
InChI-nyckel VRXIOAYUQIITBU-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 4-2-hydroxyethyl piperazine-1-carboxylate, 1-boc-4-2-hydroxyethyl piperazine, 1-tert-butyloxy carbonyl-4-hydroxyethyl piperazine, tert-butyl 4-2-hydroxyethyl tetrahydro-1 2h-pyrazinecarboxylate, 1-boc-4-2-hydroxyethyl-piperazine, 4-2-hydroxy-ethyl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-piperazinecarboxylic acid, 4-2-hydroxyethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-tert-butoxycarbonyl-4-2-hydroxyethyl piperazine, tert-butyl 4-2-hydroxyethyl-1-piperazinecarboxylate, 4-2-hydroxyethyl piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
PubChem CID 735736
IUPAC-namn tert-butyl-4-(2-hydroxietyl)piperazin-1-karboxylat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Boc-4-(2-hydroxyethyl)piperazine
Smältpunkt 38°C to 42°C
Färg Brun till vit
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2811
Formel vikt 230.31
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.