Läs mer
1-Boc-4-(3-hydroxipropyl)piperazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15421848
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 15421848
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H55547.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 132710-90-8 | C12H24N2O3 | 244.335 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 132710-90-8
Molekylformel C12H24N2O3
Molekylvikt (g/mol) 244.335
MDL-nummer MFCD06798090
InChI-nyckel LRYRQGKGCIUVON-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-4-3-hydroxypropyl piperazine, tert-butyl 4-3-hydroxypropyl piperazine-1-carboxylate, 4-2-hydroxypropyl-1-piperazinecarboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester, 1-tert-butoxycarbonyl-4-3-hydroxypropyl piperazine, 1-piperazinecarboxylicacid, 4-3-hydroxypropyl-, 1,1-dimethylethyl ester, acmc-20dtb2, t-butyl 4-3-hydroxypropyl piperazine-1-carboxylate, 1-3-hydroxypropyl-4-tert-butyloxycarbonylpiperazine
PubChem CID 16217800
IUPAC-namn tert-butyl-4-(3-hydroxipropyl)piperazin-1-karboxylat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)CCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Boc-4-(3-hydroxypropyl)piperazine
Smältpunkt 73°C to 77°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 244.33
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.