Läs mer
1-Boc-4-(3-hydroxipropyl)piperazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15441848
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15441848 25 g 25g
15421848 1 g 1g
15431848 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15441848 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55547.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 132710-90-8 | C12H24N2O3 | 244.335 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 132710-90-8
Molekylformel C12H24N2O3
Molekylvikt (g/mol) 244.335
MDL-nummer MFCD06798090
InChI-nyckel LRYRQGKGCIUVON-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-4-3-hydroxypropyl piperazine, tert-butyl 4-3-hydroxypropyl piperazine-1-carboxylate, 4-2-hydroxypropyl-1-piperazinecarboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester, 1-tert-butoxycarbonyl-4-3-hydroxypropyl piperazine, 1-piperazinecarboxylicacid, 4-3-hydroxypropyl-, 1,1-dimethylethyl ester, acmc-20dtb2, t-butyl 4-3-hydroxypropyl piperazine-1-carboxylate, 1-3-hydroxypropyl-4-tert-butyloxycarbonylpiperazine
PubChem CID 16217800
IUPAC-namn tert-butyl 4-(3-hydroxypropyl)piperazine-1-carboxylate
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)CCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Boc-4-(3-hydroxypropyl)piperazine
Smältpunkt 73°C to 77°C
Kvantitet 25 g
Formel vikt 244.33
Procent renhet 97%
Fysisk form Solid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.