Läs mer
1-Boc-4-(4-aminofenyl)piperazin, 97 %
Produktkod. 15479748
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15479748 5 g 5g
15489748 250 mg 250mg
15469748 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15479748 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63191.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 170911-92-9 | C15H23N3O2 | 277,368 g/mol
1-Boc-4-(4-aminofenyl)piperazin är en viktig organisk mellanprodukt. Det kan användas i jordbrukskemikalier, läkemedel och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1-Boc-4-(4-aminofenyl)piperazin är en viktig organisk mellanprodukt. Det kan användas i jordbrukskemikalier, läkemedel och färgämnen.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Med tillräcklig ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 170911-92-9
Molekylformel C15H23N3O2
Molekylvikt (g/mol) 277.368
MDL-nummer MFCD04115065
InChI-nyckel RXFHRKPNLPBDGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 4-4-aminophenyl piperazine-1-carboxylate, 4-4-aminophenyl piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 4-4-boc-piperazin-1-yl aniline, 1-boc-4-4-aminophenyl piperazine, 1-piperazinecarboxylic acid, 4-4-aminophenyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 4-4-aminophenyl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-boc-4-4'-aminophenyl piperazine dihydrochloride, 1-boc-4-4-aminophenyl-piperazine, pubchem12198
PubChem CID 11011301
IUPAC-namn tert-butyl-4-(4-aminofenyl)piperazin-1-karboxylat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Boc-4-(4-aminophenyl)piperazine
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 277.36
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.