Läs mer
1-Boc-4-(4-aminofenyl)piperazin, 97 %
Produktkod. 15489748
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15489748 250 mg 250mg
15469748 1 g 1g
15479748 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15489748 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63191.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 170911-92-9 | C15H23N3O2 | 277,368 g/mol
1-Boc-4-(4-aminofenyl)piperazin är en viktig organisk mellanprodukt. Det kan användas i jordbrukskemikalier, läkemedel och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1-Boc-4-(4-aminofenyl)piperazin är ett viktigt organiskt mellanmaterial. Det kan användas i agrokemiska, farmaceutiska och färgämnen.
Löslighet
Lätt löslig i vatten.
Noter
Förvara den på en sval, torr plats i en tätt sluten behållare. Med tillräcklig ventilation. Förvara bort oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 170911-92-9
Molekylformel C15H23N3O2
Molekylvikt (g/mol) 277.368
MDL-nummer MFCD04115065
InChI-nyckel RXFHRKPNLPBDGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 4-4-aminophenyl piperazine-1-carboxylate, 4-4-aminophenyl piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 4-4-boc-piperazin-1-yl aniline, 1-boc-4-4-aminophenyl piperazine, 1-piperazinecarboxylic acid, 4-4-aminophenyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 4-4-aminophenyl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-boc-4-4'-aminophenyl piperazine dihydrochloride, 1-boc-4-4-aminophenyl-piperazine, pubchem12198
PubChem CID 11011301
IUPAC-namn tert-butyl 4-(4-aminofenyl)piperazin-1-karboxylat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Boc-4-(4-aminophenyl)piperazine
Kvantitet 250 mg
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 277.36
Procent renhet 97%
Fysisk form Solid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.