Läs mer
1-Boc-4-(6-aminopyridin-3-yl)piperazin, TRC
Produktkod. 30339487
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30339487 250 mg
1 options
Produktkod. 30339487 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB621160250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Boc-4-(6-aminopyridin-3-yl)piperazine
CAS 571188-59-5
Molekylformel C14H22N4O2
Kvantitet 250 mg
Synonym 4-(6-Aminopyridin-3-yl)piperazine-1-carboxylic Acid tert-Butyl Ester, tert-Butyl 4-(6-Amino-3-pyridyl)piperazine-1-carboxylate, tert-Butyl 4-(6-Aminopyridin-3-yl)piperazine-1-carboxylate
InChI formel InChI=1S/C14H22N4O2/c1-14(2,3)20-13(19)18-8-6-17(7-9-18)11-4-5-12(15)16-10-11/h4-5,10H,6-9H2,1-3H3,(H2,15,16)
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)c2ccc(N)nc2
IUPAC-namn tert-butyl 4-(6-aminopyridin-3-yl)piperazin-1-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 278.35