Läs mer
1-BOC-4-Bromoindole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-BOC-4-Bromoindole |
| CAS | 676448-17-2 |
| Molekylformel | C13 H14 Br N O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 4-Bromoindole-1-carboxylic Acid tert-Butyl Ester, N-Boc-4-bromoindole, tert-Butyl 4-bromo-1H-indole-1-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C13H14BrNO2/c1-13(2,3)17-12(16)15-8-7-9-10(14)5-4-6-11(9)15/h4-8H,1-3H3 |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)n1ccc2c(Br)cccc12 |
| IUPAC-namn | tert-butyl 4-bromoindole-1-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 296.16 |
| Formel vikt | 295.021 |