Läs mer
1-Boc-4-iodopiperidine, 95%
Produktkod. 15407007
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15407007 1 g 1g
15417007 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15407007 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H34090.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 301673-14-3 | C10H18INO2 | 311.163 g/mol
Used in the coupling reaction in Iron-and Cobalt-Catalyzed Arylation of Azetidines, Pyrrolidines, and Piperidines with Grignard Reagents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Used in the coupling reaction in Iron-and Cobalt-Catalyzed Arylation of Azetidines, Pyrrolidines, and Piperidines with Grignard Reagents.
Solubility
Slightly soluble in water. Soluble in methanol.
Notes
Light Sensitive. Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents, light.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 301673-14-3
Molekylformel C10H18INO2
Molekylvikt (g/mol) 311.163
MDL-nummer MFCD04115041
InChI-nyckel YFWQFKUQVJNPKP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-boc-4-iodopiperidine, 1-boc-4-iodopiperidine, n-boc-4-iodo-piperidine, 1-tert-butoxycarbonyl-4-iodopiperidine, tert-butyl 4-iodotetrahydro-1 2h-pyridinecarboxylate, 1-n-boc-4-iodopiperidine, 4-iodo-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 4-iodopiperidinecarboxylate, tert-butyl 4-iodo-1-piperidinecarboxylate
PubChem CID 10892302
IUPAC-namn tert-butyl-4-jodpiperidin-1-karboxylat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Boc-4-iodopiperidine
Kvantitet 1 g
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Slightly soluble in water. Soluble in methanol.
Formel vikt 311.16
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.