missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1-Boc-4-(methoxycarbonyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid, 96%

Produktkod. 11424510
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11424510 1 g 1g
11414510 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11424510 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H50086.03

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 1210863-93-6 | C12H19NO6 | 273.29 g/mol

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1210863-93-6
Molekylformel C12H19NO6
Molekylvikt (g/mol) 273.29
MDL-nummer MFCD07781134
InChI-nyckel OHQXZMNJROMWMW-UHFFFAOYNA-N
Synonym 4-acetoxy-1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine-3-carboxylic acid, 1-boc-4-methoxycarbonyl pyrrolidine-3-carboxylic acid, pyrrolidine-1,3,4-tricarboxylic acid 1-tert-butyl 3-methyl diester, 4-acetyloxy-1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine-3-carboxylic acid
PubChem CID 45925717
IUPAC-namn 4-acetyloxy-1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]pyrrolidine-3-carboxylic acid
LEDER CC(=O)OC1CN(CC1C(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1-Boc-4-(methoxycarbonyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Kvantitet 1 g
Formel vikt 273.29
Procent renhet 96%

RUO – Research Use Only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.