Läs mer
Alfa Aesar™ 1-Boc-4-piperidineacetic acid, 97%
Produktkod. 15401418
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15401418 250 mg 250mg
15491408 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15401418 Leverantör Alfa Aesar™ Leverantörsnummer H55231.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 157688-46-5
Molekylformel C12H21NO4
Molekylvikt (g/mol) 243.303
MDL-nummer MFCD00800239
InChI-nyckel ZXFLMSIMHISJFV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-4-piperidylacetic acid, 1-boc-piperidin-4-ylacetic acid, 2-1-tert-butoxycarbonyl piperidin-4-yl acetic acid, n-boc-4-piperidineacetic acid, 1-boc-4-piperidineacetic acid, 2-1-tert-butoxy carbonyl piperidin-4-yl acetic acid, 1-tert-butoxycarbonyl piperidin-4-yl acetic acid, boc-cmp, boc-cmp-oh
PubChem CID 1512539
IUPAC-namn 2-[1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]piperidin-4-yl]acetic acid
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Boc-4-piperidineacetic acid
Kvantitet 250 mg
Beilstein 7028968
Formel vikt 243.3
Procent renhet 97%