Läs mer
1-BOC-4-Piperidinecarboxaldehyde, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11956411 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mg
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
500mg
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11956411 500 mg Glass Bottle 500mg
1 options
Produktkod. 11956411 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 441755000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-BOC-4-Piperidinecarboxaldehyde
CAS 137076-22-3
Smältpunkt 31.0°C to 34.0°C
Kokpunkt 120.0°C (2.0 mmHg)
Flampunkt 110°C
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glass Bottle
Molekylformel C11H19NO3
MDL-nummer MFCD02179019
Kvantitet 500 mg
Synonym 1-boc-4-piperidinecarboxaldehyde, 1-boc-4-formylpiperidine, 1-tert-butoxycarbonyl-4-piperidinecarboxaldehyde, 1-boc-piperidine-4-carboxaldehyde, n-boc-4-formylpiperidine, n-boc-4-piperidinecarboxaldehyde, 1-tert-butoxycarbonyl-4-formylpiperidine, 4-formyl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, n-boc-piperidine-4-carbaldehyde, 4-formylpiperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
InChI-nyckel JYUQEWCJWDGCRX-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)C=O
IUPAC-namn tert-butyl 4-formylpiperidine-1-carboxylate
Molekylvikt (g/mol) 213.28
PubChem CID 1514430
Formel vikt 213.28
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-BOC-4-Piperidinecarboxaldehyde
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.