Läs mer
1-Boc-5-bromoindoline, 97%
Produktkod. 15455618
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15455618 250 mg 250mg
15445618 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15455618 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H59341.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 261732-38-1 | C13H16BrNO2 | 298.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 261732-38-1
Molekylformel C13H16BrNO2
Molekylvikt (g/mol) 298.18
MDL-nummer MFCD08059280
InChI-nyckel UOCVSZYBRMGQOL-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 5-bromoindoline-1-carboxylate, 1-boc-5-bromoindoline, n-boc-5-bromoindoline, tert-butyl 5-bromo-2,3-dihydro-1h-indole-1-carboxylate, 5-bromo-2,3-dihydro-indole-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1h-indole-1-carboxylic acid, 5-bromo-2,3-dihydro-, 1,1-dimethylethyl ester, acmc-20aixt, amth084, 5-bromo-1-t-butyloxycarbonylindoline
PubChem CID 21865438
IUPAC-namn tert-butyl-5-brom-2,3-dihydroindol-1-karboxylat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCC2=C1C=CC(=C2)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Boc-5-bromoindoline
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 298.18
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.