Läs mer
1-Boc-5-methoxyindole-2-boronic acid, 95%
Produktkod. 15449407
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15449407 1 g 1g
15459407 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15449407 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52654.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 290331-71-4 | C14H18BNO5 | 291.11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 290331-71-4
Molekylformel C14H18BNO5
Molekylvikt (g/mol) 291.11
MDL-nummer MFCD04039006
InChI-nyckel PZLVPMBCKHDVKT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-tert-butoxycarbonyl-5-methoxy-1h-indol-2-ylboronic acid, n-boc-5-methoxy-2-indolylboronic acid, 1-boc-5-methoxyindole-2-boronic acid, 1-tert-butoxycarbonyl-5-methoxy-1h-indol-2-yl boronic acid, n-boc-5-methoxyindole-2-boronic acid, 1-boc-5-methoxy-1h-indole-2-boronic acid, 1-tert-butoxycarbonyl-5-methoxyindol-2-ylboronic acid, pubchem24022, acmc-1cjok
PubChem CID 2794716
IUPAC-namn [5-metoxi-1-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonyl]indol-2-yl]borsyra
LEDER COC1=CC=C2N(C(=O)OC(C)(C)C)C(=CC2=C1)B(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Boc-5-methoxyindole-2-boronic acid
Smältpunkt 105°C to 108°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 291.11
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.