Läs mer
1-Boc-5-(tert-butyldimethylsiloxy)indole-2-boronic acid, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15449865
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 15449865
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H52511.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 335649-61-1
Molekylformel C19H30BNO5Si
Molekylvikt (g/mol) 391.346
MDL-nummer MFCD08689532
InChI-nyckel NXKIUYOUKLIWLP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-tert-butyldimethylsilyloxy-1h-indole-2-boronic acid, n-boc protected, 1-boc-5-tbdmso-indole-2-boronic acid, 1-tert-butoxycarbonyl-5-tert-butyldimethylsilyloxy-1h-indol-2-boronic acid, 1-tert-butoxycarbonyl-5-tert-butyldimethylsilyloxy-1h-indol-2-ylboronic acid, 1-tert-butoxycarbonyl-5-tert-butyl dimethyl silyl oxy-1h-indol-2-yl boronic acid, 1-tert-butoxycarbonyl-5-tert-butyldimethylsilyl oxy indol-2-ylboronic acid, 1-boc-5-tbdmso-2-indoleboronic acid, 1-boc-5-tert-butyldimethylsiloxy indole-2-boronic acid, 1-tert-butoxycarbonyl-5-tert-butyldimethylsilyloxy indole, 5-tert-butyldimethylsilyloxy-1h-indole-2-boronic acid,n-boc protected 98
PubChem CID 22285134
IUPAC-namn [5-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy-1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]indol-2-yl]boronic acid
LEDER B(C1=CC2=C(N1C(=O)OC(C)(C)C)C=CC(=C2)O[Si](C)(C)C(C)(C)C)(O)O
Especificaciones
Kemiskt namn eller material 1-Boc-5-(tert-butyldimethylsiloxy)indole-2-boronic acid
Smältpunkt 104°C to 106°C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 391.35
Procent renhet 98%
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado