Läs mer
1-Boc-6-cyanoindol-2-boronsyra, 96 %
Produktkod. 15489257
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15489257 250 mg 250mg
15479257 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15489257 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52520.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-12-2026
CAS: 913835-67-3 | C14H15BN2O4 | 286,09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 913835-67-3
Molekylformel C14H15BN2O4
Molekylvikt (g/mol) 286.09
MDL-nummer MFCD08436056
InChI-nyckel CZEBTZMIQZVUSE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-6-cyanoindole-2-boronic acid, 1-tert-butoxycarbonyl-6-cyano-1h-indol-2-yl boronic acid, 1-tert-butoxycarbonyl-6-cyano-1h-indole-2-boronic acid, 6-cyano-1h-indole-2-boronic acid, n-boc protected, 1-tert-butoxycarbonyl-6-cyanoindol-2-ylboronic acid, acmc-209r9t, 6-cyano-1h-indol-2-ylboronic acid, n-boc protected, 1-tert-butoxycarbonyl-6-cyano-1h-indol-2-yl boronicacid, 1-tert-butoxycarbonyl-2-dihydroxyboryl-1h-indole-6-carbonitrile
PubChem CID 44119347
IUPAC-namn [6-cyano-1-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonyl]indol-2-yl]borsyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1C(=CC2=CC=C(C=C12)C#N)B(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Boc-6-cyanoindole-2-boronic acid
Smältpunkt 219 °C till 221 °C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 286.09
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.