Läs mer
1-(Boc-amino)cyclobutanecarboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. p-7054573
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Produktkod. 15459338
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H62888.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 120728-10-1
Molekylformel C10H16NO4
Molekylvikt (g/mol) 214.24
MDL-nummer MFCD02682623
InChI-nyckel ROVVUKFHORPDSM-UHFFFAOYSA-M
Synonym n-boc-1-aminocyclobutanecarboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl amino cyclobutanecarboxylic acid, 1-boc-amino cyclobutanecarboxylic acid, boc-cyclovaline, boc-acbc-oh, 1-n-boc-amino-cyclobutane carboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonylamino cyclobutanecarboxylic acid, boc-1-aminocyclobutane-1-carboxylic acid, n-boc-1-aminocyclobutane carboxylic acid, boc-1-aminocyclobutanecarboxylic acid
PubChem CID 1512646
IUPAC-namn 1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]cyclobutane-1-carboxylic acid
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC1(CCC1)C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(Boc-amino)cyclobutanecarboxylic acid
Smältpunkt 129°C to 133°C
Beilstein 7994003
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 215.24
Procent renhet 97%
Fysisk form Solid