Läs mer
1-(Boc-amino)cyclobutanecarboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15459338
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15459338 250 mg 250mg
15439338 1 g 1g
15449338 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15459338 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62888.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 120728-10-1
Molekylformel C10H16NO4
Molekylvikt (g/mol) 214.24
MDL-nummer MFCD02682623
InChI-nyckel ROVVUKFHORPDSM-UHFFFAOYSA-M
Synonym n-boc-1-aminocyclobutanecarboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl amino cyclobutanecarboxylic acid, 1-boc-amino cyclobutanecarboxylic acid, boc-cyclovaline, boc-acbc-oh, 1-n-boc-amino-cyclobutane carboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonylamino cyclobutanecarboxylic acid, boc-1-aminocyclobutane-1-carboxylic acid, n-boc-1-aminocyclobutane carboxylic acid, boc-1-aminocyclobutanecarboxylic acid
PubChem CID 1512646
IUPAC-namn 1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]cyclobutane-1-carboxylic acid
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC1(CCC1)C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(Boc-amino)cyclobutanecarboxylic acid
Smältpunkt 129°C to 133°C
Beilstein 7994003
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 215.24
Procent renhet 97%
Fysisk form Solid