Läs mer
1-(Boc-amino)cyclopropanecarboxylic acid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15458588
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 15458588
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H61992.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 88950-64-5
Molekylformel C9H15NO4
Molekylvikt (g/mol) 201.22
MDL-nummer MFCD00083257
InChI-nyckel DSKCOVBHIFAJRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-amino cyclopropanecarboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl amino cyclopropanecarboxylic acid, n-boc-1-aminocyclopropanecarboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonylamino cyclopropanecarboxylic acid, boc-acpc-oh, 1-tert-butoxy carbonyl amino cyclopropane-1-carboxylic acid, 1-boc amino cyclopanecarboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl amino cyclopropane-1-carboxylic acid, cyclopropanecarboxylic acid, 1-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino
PubChem CID 688396
IUPAC-namn 1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]cyclopropane-1-carboxylic acid
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC1(CC1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(Boc-amino)cyclopropanecarboxylic acid
Smältpunkt 118°C (decomposition)
Beilstein 4430628
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 201.22
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.